09172
L-(−)-Malic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
101-103 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?