CRM961
PCB Congeners - Clay Soil
pkg of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM961-050
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
2,4,4′-Trichlorobiphenyl
3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
Ver tudo (10)
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?