SQC026
TPH in Soil
certified reference material
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC SQC-026
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
TPH in Soil is a soil matrix certified reference material with real soil analogs. They are a complex mixture of the main components of natural soils. It is engineered to better mimic the natural conditions of soil maturation. The target analytes are added in multiple stages before the grinding process.
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)