Documentos Principais
CRM308
Supelco
BTEX - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 30 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM308-030
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    Benzene
    Ethylbenzene
    Methyl tert-butyl ether solution
    Toluene
    o-Xylene
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)