CRM036
Trace Metals - Loamy Sand 4
certified reference material, pkg of 50 g
Sinônimo(s):
Sand matrix CRM, trace metals
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM036-050
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.34
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)