CRM031
Trace Metals - Sewage Sludge 3
pkg of 40 g (dry)
Sinônimo(s):
Sludge matrix CRM, trace metals
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 g (dry)
fabricante/nome comercial
RTC CRM031-040
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
Aluminum
Antimony
Arsenic
Barium
Beryllium
Boron
Cadmium
Calcium
Chromium
Cobalt
Copper
Iron
Lead
Magnesium
Manganese
Mercury
Molybdenum
Nickel
Potassium
Selenium
Silver
Sodium
Strontium
Thallium
Tin
Vanadium
Zinc
Ver tudo (27)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?