Documentos Principais
ERMCC144
Sewage sludge (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMCC144
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)