Documentos Principais
CCW4104
Millipore
M-YSG Broth in tubes
for microscopy, Liquid medium used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
M-YSGB, Membrane-Yeast Starch Glucose Broth, Yeast-Starch-Glucose broth
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
dextrose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
embalagem
box of 50 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
2 mL filling volume
volume do tubo
3 mL
cor
yellowish
pH
3.7±0.2 (25 °C)
adequação
suitable for microscopy
Alicyclobacillus spp.
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Descrição geral
Alicyclobacillus is a food-spoiling microorganism and requires an acidic environment to grow. YSG media supports the growth of all currently known species of Alicyclobacillus (A. acidocaldarius, A. acidoterrestris, A. cycloheptanicus, and A. hesperidium). The low pH value of the media, in combination with the high incubation temperature, inhibits the growth of contaminating microbiota.
Aplicação
M-YSG Broth is used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)