Documentos
MHA00P2SM
Millipore
Caldo seletivo para leveduras e bolores
pkg of 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Sinônimo(s):
Caldo YM
About This Item
Código UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 2 mL
pack of 50 tests
cor
green
entrada
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH
4.4±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A microbiologia das bebidas variará muito dependendo do método de processamento e dos meios de conservação. Populações microbianas numerosas geralmente indicam má qualidade das matérias-primas, equipamentos insalubres ou oportunidade de crescimento microbiano no alimento em algum estágio do processo. O caldo seletivo para leveduras e bolores é utilizado para a detecção de fungos na análise de rotina de bebidas utilizando a técnica de filtro de membrana.(1) Este meio é utilizado para o enriquecimento de leveduras e bolores a partir de populações que contêm bactérias. O meio é altamente nutritivo para o crescimento de leveduras e bolores. Biopeptona e extrato de levedura fornecem compostos nitrogenados e vitaminas do complexo B. A tiamina também é uma vitamina B no meio. A dextrose atua como a fonte de energia. A diastase é uma mistura de enzimas amilolíticas. O verde de bromocresol é o indicador de pH, que fica verde em pH ácido (pH 4,0) e azul em pH 5,6. O fosfato de potássio ajuda a manter a ação tamponante no meio. O pH baixo inibe o crescimento bacteriano. A levedura produz colônias verdes, opacas e grandes. As colônias de bolores são verdes e filamentosas
Aplicação
O caldo seletivo para leveduras e bolores é usado para testar refrigerantes e outras bebidas quanto ao crescimento de leveduras e bolores. Os antibióticos no meio impedem o crescimento bacteriano exacerbado em amostras como de cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerante, isotônico e vinho. O meio tem aplicações nos setores clínico, de cosméticos, análise ambiental, de alimentos e bebidas e CQ industrial.
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Temperatura de incubação: 28–32 °C
Tempo de incubação: 48–72 h
Meio de cultura
Seletivo para leveduras e bolores
Nota de análise
As leveduras produzem colônias verdes, opacas e grandes. As colônias de bolores são verdes e filamentosas
Microrganismos-alvo: Leveduras e bolores (seleção por antibióticos)
Organismos CQ
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensisanteriormente A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1