Documentos Principais
CCW4103
Millipore
Malt Extract Acidified Broth pH 4,2
Liquid medium for cultivation of yeasts and molds for MF methods, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
MEA (pH 4.3)
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
malt extract, 17.0 g/L
embalagem
box of 50 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
2 mL filling volume
capacidade
2 mL
volume do tubo
3 mL
cor
yellowish
pH
4.3±0.1 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Malt Extract Acidified Broth (pH 4.3) is a modified version of the classic Malt Extract Broth according to Reiss, where the pH has been lowered to obtain greater selectivity of the medium.
The pH should not be lowered below 3.5 as these conditions are difficult and delay growth a lot. The culture medium should also not overheat.
Aplicação
Malt Extract Acidified Broth is suitable for the cultivation of yeasts and molds for MF methods.
Outras notas
The material and quality of the membrane filter affect the microorganism’s recovery significantly.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)