Documentos Principais
C0455000
Carbenicilina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
αα-Carboxibenzilpenicillina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N2Na2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
422.36
Beilstein:
5722128
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbenicillin
fabricante/nome comercial
EDQM
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
chave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Carbenicillin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Antibiótico carboxipenicilina que inibe a síntese da parede celular bacteriana (reticulação do peptidoglicano) por meio da inativação das transpeptidases na superfície interna da membrana celular bacteriana.
Espectro antimicrobiano: Ativo contra bactérias Gram positivas e Gram negativas
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Nota de análise
Estável a 37 °C por 3 dias
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Molahlehi S Sonopo et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(2), 23-29 (2015-02-19)
A potential anti-TB compound bearing a nitroimidazole moiety from iThemba Pharmaceuticals TB chemical library exhibits promising in vitro activity in the microplate almar blue assay (MABA) with a minimum inhibitory concentration (MIC) value of 3 µg/mL. It is equipotent to the