Documentos Principais
BP559
2-Chlorothioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chlorothioxanthen-9-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H7ClOS
Número CAS:
Peso molecular:
246.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
chlorprothixene
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
BP
pf
153-154 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
chave InChI
ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
2-Chlorothioxanthone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Zuclopenthixol Acetate Injection
  • Zuclopenthixol Decanoate Injection
  • Zuclopenthixol Acetate
  • Embalagem
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Flame
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    Flam. Sol. 2
    Código de classe de armazenamento
    4.1B - Flammable solid hazardous materials
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Ponto de fulgor (°F)
    195.8 °F - closed cup
    Ponto de fulgor (°C)
    91 °C - closed cup
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)