BP353
Xylometazoline hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
xylometazoline
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
chave InChI
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)