BP1077
Melatonina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-acetil-5-metoxitriptamina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
melatonin
forma
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
116.5-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
chave InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente