Documentos Principais
BCR651
Beer (EtOH, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The material is related to the labeling of ′alcohol-free′ or ′de-alcoholised′ and ′low alcohol′ beverages according to Directive 90/496/EC.
Ethanol 0.505 ± 0.06 % ethanol v/v
Embalagem
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
Nota de análise
For more information please see:
BCR651
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)