BCR266
7H-Dibenzo[c,g]carbazole
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Dibenzocarbazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]n1c2ccc3ccccc3c2c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-12,21H
chave InChI
STJXCDGCXVZHDU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR266
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)