99697
Silica gel C18 on TLC Plates
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent, chiral-silica gel matrix, L × W 5 cm × 20 cm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
chiral-silica gel matrix
glass support
qualidade
chiral modified
impregnated with Cu2+ reagent
Características
binder Organic
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
tamanho de partícula
≥8 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)