Documentos Principais
98849
Supelco
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Bupropion Related Compound A (USP), 2-(tert-Butylamino)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
276.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤10% related substances HPLC impurities
≤5% residual solvents
≤5% water
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
chave InChI
DGJAXLCGRQSHOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)