Documentos
242535
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate solution
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.405
densidade
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1