95343
(±)-1-Amino-2-propanol
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-Isopropanolamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ~50:50 (racem)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.4478 (lit.)
p.e.
160 °C (lit.)
pf
−2 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
chave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)