Documentos Principais
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
paste
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
tipo de lipídio
oils
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
chave InChI
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)