24245
Oil of turpentine
purified
Sinônimo(s):
Fir oil, Turpentine oil, Oil of turpentine, Pine oil, Turpentine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.84 (−7 °C, vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( −6.7 °C)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −40 to +48°
qualidade
purified
Impurezas
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% non-volatile matter
índice de refração
n20/D 1.4670-1.4780
pb
153-175 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
chave InChI
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup