93909
1,3-Dimethylamylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamin, 4-Methyl-2-hexanamine, Methylhexanamine, NSC 1106
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.417-1.419
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
chave InChI
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
43.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)