93883
Fast Yellow AB
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 9
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
InChI
1S/C12H11N3O6S2.2Na/c13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FPVGTPBMTFTMRT-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Drinks and candies using reversed-phase high-performance liquid chromatography with photodiode array detection.
- Commercial products such as sports drinks and bakery ink formulations using high-performance thin layer chromatography.
Embalagem
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.