93524
4-(1-Methylhydrazino)-7-nitrobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Formulário
powder
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
~160 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C7H7N5O3/c1-11(8)4-2-3-5(12(13)14)7-6(4)9-15-10-7/h2-3H,8H2,1H3
chave InChI
GVUXVETWVIWDEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)