92614
4-Nitro-7-piperazinobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
4-Nitro-7-(1-piperazinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
forma
powder
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
fluorescência
λex 395 nm; λem 561 nm in acetone
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI
1S/C10H11N5O3/c16-15(17)8-2-1-7(9-10(8)13-18-12-9)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
chave InChI
MVLWYDGJBGPXOL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?