Documentos
917656
Sigma-Aldrich
3-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
241.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1)O.Cl
Aplicação
3-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente