917605
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12;/h1-4,12,14H,5-9H2,(H,15,16);1H
chave InChI
FNOBOFAOAPCDCL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)