91018
(S)-NIFE
for chiral derivatization, ≥98.0%
Sinônimo(s):
N-(4-Nitrophenoxycarbonyl)-L-phenylalanine 2-methoxyethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H20N2O7/c1-26-11-12-27-18(22)17(13-14-5-3-2-4-6-14)20-19(23)28-16-9-7-15(8-10-16)21(24)25/h2-10,17H,11-13H2,1H3,(H,20,23)/t17-/m0/s1
chave InChI
ZSOUYIBYVUBOGT-KRWDZBQOSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)