Documentos Principais
90452
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol monohexyl ether
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
C6E3, Hexyl triethylene glycol ether, Hexyltriglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5(OCH2CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
234.33
Beilstein:
1757858
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.442
densidade
0.961 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOCCOCCOCCO
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)