Documentos Principais
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.014,00
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.014,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D10HCl3NO3PS
Número CAS:
Peso molecular:
360.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥95 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=S)(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])Oc1nc(c(cc1Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)