Documentos Principais
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 4.661,00
R$ 4.661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 4.661,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6Cl6
Número CAS:
Peso molecular:
296.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 4.661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
159-160 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)