Key Documents
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylacetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propionic acid, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2251315
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
família API
ibuprofen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
37-42 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)