89762
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥98.0% (T), ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.9 (vs air)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (T)
forma
solid
Impurezas
8-12% water
pf
100-104 °C
103-106 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?