89353
Density Standard 1191 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinônimo(s):
Dimethyl phthalate, DMP
About This Item
Produtos recomendados
grau
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
temperatura de autoignição
1033 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
H&D Fitzgerald Ltd.
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
282 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?