Documentos
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-011-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.008 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C (DIN 51794)
potência
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
283 °C/1013 hPa
pf
6 °C
temperatura de transição
flash point 150 °C
solubilidade
4.0 g/L
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146.0 °C - closed cup