89061
Eriodictyol
analytical standard
Sinônimo(s):
3·,4·,5,7-Tetrahydroxyflavanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m1/s1
chave InChI
SBHXYTNGIZCORC-CYBMUJFWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?