88789
Formaldehyde dimethyl acetal
analytical standard
Sinônimo(s):
Dimethoxymethane, Methylal
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.354
p.e.
41-43 °C
densidade
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?