Documentos Principais
87992
Supelco
Tetrapentacontane
analytical standard
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 393,00
R$ 393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 393,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)52CH3
Número CAS:
Peso molecular:
759.45
Beilstein:
9467386
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
94-97 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H110/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3
chave InChI
OPRWEYHEIDHWGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetrapentacontane may be used as a reference standard for the determination of the analyte in Moringa oleifera fruit using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of bioactive components in Moringa oleifera fruit by GC-MS.
KS, et al.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(3), 748-751 (2017)