85766
m-Endo Agar LES
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Membrane Endo Agar LES
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
casein hydrolysate, 3.7 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L
lactose, 9.4 g/L
pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L
peptone from meat, 3.7 g/L
potassium hydrogen phosphate, 1 g/L
sodium chloride, 3.7 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L
sodium sulfite, 1.6 g/L
tryptose, 7.5 g/L
yeast extract, 1.2 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2±25 °C
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.