Documentos Principais
MHA000P2F
Millipore
Caldo m-FC com ácido rosólico
ready-to-use, suitable for microbiology, for fecal coliforms
Sinônimo(s):
Caldo m-FC
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
deep redslightly opalescent
entrada
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
environmental
microbiology
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
fecal coliforms
Descrição geral
O caldo m-FC com ácido rosólico é usado para a detecção e contagem de coliformes fecais em água e outras amostras líquidas por técnica de filtração por membrana. Esse meio é baseado na propriedade de que as coliformes fecais crescem a 44-45 °C. A digestão enzimática do tecido animal fornece nitrogênio, carbono e minerais no caldo M-FC com ácido rosólico. O extrato de levedura é uma fonte de vitaminas e elementos-traço. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico. A lactose atua como fonte de carboidratos. Os sais biliares inibem o crescimento de bactérias gram-positivas. O ácido rosólico é o sistema indicador diferencial. Os coliformes formam colônias azuis, enquanto não coliformes formam colônias acinzentadas.
Aplicação
O caldo m-FC com ácido rosólico é adequado para testar águas residuais e efluentes para coliformes fecais.
Características e benefícios
  • Meios líquidos prontos para uso em ampola resolvem diversos problemas nos laboratórios de microbiologia, nos quais o tempo, equipamentos e funcionários treinados frequentemente são escassos.
  • Estão disponíveis em ampolas de plástico de 2 ml, para teste único e convenientes, eliminado a manipulação de ampolas de vidro e evitando o desperdício e deterioração associados aos meios embalados a granel.
Especificações
Métodos-padrão para exame de água e águas residuais
Temperatura de incubação: 44,5 °C ± 0,2
Tempo de incubação: 24 horas ± 2
Nota de análise
Microrganismos-alvo: Coliformes fecais
Organismos de CQ
E. coli (ATCC 25922)
Cultura mista (E. coli, P. aeruginosa e P. vulgaris)
Os coliformes fecais têm aspecto azul, as outras colônias têm aspecto acinzentado a creme. Em alguns casos raros, uma membrana pode ter coliformes fecais confirmados que são cor-de-rosa. Isso pode ser causado por uma quantidade insuficiente de meio no Petri-Pad, excesso de perda de umidade da placa de Petri durante a incubação ou demora na observação das colônias.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mackie & McCartney practical medical microbiology
Mackie TJ
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1996)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)