Documentos
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
About This Item
Fórmula linear:
SF6
Número CAS:
Peso molecular:
146.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidade de vapor
5.11 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 21.1 °C)
grau
purum
Impurezas
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
pb
−64 °C/1 mmHg (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
chave InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Cylinder with net ~4.75 kg
Outras notas
Sales restrictions may apply
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)