Documentos
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Sinônimo(s):
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
Sm(SO3CF3)3
Número CAS:
Peso molecular:
597.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (KT)
Extensão da rotulagem
26 specific activity
cadeia de caracteres SMILES
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Atenção
radioactive
Outras notas
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)