82280
1,2-Propanediol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-PDO, Propylene glycol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
779 °F
prazo de validade
3 yr
Lim. expl.
12.5 %
Impurezas
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
resíduo de ignição
<0.005% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
p.e.
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters