Documentos
PX1690
Supelco
1,2-Propanediol
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol, Propylene Glycol, 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-338-0
pressão de vapor
0.11 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
188 °C/1013 hPa
pf
-59 °C
temperatura de transição
flash point 99 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup