80430
Dichlorodimethylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Silane M2, DMDCS, Dimethyldichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
pb
70 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a silane coupling agent in the synthesis of silica nanoparticles and in their surface modification studies.
- To prepare polydimethylsiloxane microemulsions by reacting with sodium dodecylpolyoxyethylene sulfate.
- To prepare a novel heterasumanene where the benzylic carbon atoms of the sumanene are replaced by heteroatom (S, Si) functionalities
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?