79609
Phosphorus pentoxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.02% phosphorus trioxide (P2O3)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pf
340 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
As: ≤100 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
chave InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?