Documentos Principais
79308
Supelco
Linalyl acetate
reference material
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1724500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
chave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)