Documentos Principais
44041
Supelco
Amyl salicylate
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 769,00
R$ 769,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 769,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Beilstein:
2577253
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 769,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.502-1.512
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
chave InChI
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N Riboni et al.
Talanta, 224, 121891-121891 (2021-01-01)
The occurrence of emerging contaminants is becoming of increasing importance to assess the impact of anthropogenic activities onto the environment. The present study reports for the first time the development and validation of an efficient method for the simultaneous determination