Documentos
78701
Supelco
Sclareol
reference material
Sinônimo(s):
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
Beilstein:
2054148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -28.0±3.0°, c = 1 in pyridine
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
pf
95-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.